522449
α,4-Dimethylphenylacetic acid
97%
Sinonimo/i:
2-(4-Methylphenyl)propanoic acid, p-Methylhydratropic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
37-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10(11)12/h3-6,8H,1-2H3,(H,11,12)
KDYOFXPLHVSIHS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... IL8RA(3577)
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?