Documenti fondamentali
521892
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
6-Methoxy-2-naphthalenylboronic acid, 6-Methoxy-2-naphthylboronic acid, 6-Methoxynaphthalene-2-boronic acid
About This Item
Formula condensata:
C10H6OCH3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
>295 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-11-5-3-8-6-10(12(13)14)4-2-9(8)7-11/h2-7,13-14H,1H3
GZFAVYWCPSMLCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Contains varying amounts of anhydride.
Applicazioni
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling
  • Enantioselective a-arylation of carbonyls via copper-bisoxazoline catalysis
  • Enantioselective synthesis of aryl ketones
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Rhodium-catalyzed oxidative coupling with alkynes
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)