Documenti fondamentali
521795
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalonitrile
99%
Scegli un formato
10 G
137,77 €
137,77 €
Prezzo di listino167,00 €Risparmia il 18%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
137,77 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3-1,2-(CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
137,77 €
Prezzo di listino167,00 €Risparmia il 18%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
119-121 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-2-3-8(5-10)9(4-7)6-11/h2-4H,1H3
MDXGRFMFORMPGT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)