Documenti fondamentali
521450
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-naphthaleneboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
(4-Methylnaphth-1-yl)boronic acid, 4-Methyl-1-naphthalenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C10H6B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
≥95%
Punto di fusione
229-235 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(B(O)O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H11BO2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7,13-14H,1H3
JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
Suzuki-Miyaura coupling
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)