Documenti fondamentali
518913
Sigma-Aldrich
Titanium carbonitride
powder, ≤5 μm, 99.8% trace metals basis
Scegli un formato
250 G
93,60 €
93,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
93,60 €
About This Item
Formula condensata:
Ti2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
93,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.8% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
≤5 μm
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Densità
5.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ti][Ti]C#N
InChI
1S/CN.2Ti/c1-2;;
GMHFHWHEKOWDDD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)