Documenti fondamentali
518247
Sigma-Aldrich
Samarium(III) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Samarium trinitrate, Trinitric acid samarium(III)·6hydrate
Scegli un formato
25 G
216,00 €
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
216,00 €
About This Item
Formula condensata:
Sm(NO3)3 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: samarium
Impurezze
≤20 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)