517976
Amberjet® 4200 chloride form
chloride form, beads
Sinonimo/i:
Poly(styrene-co-divinylbenzene) with quaternary amine functionality, chloride form
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
beads
Crosslinking
1 % cross-linked
Attività specifica
3.5-4.5 mmol Cl-/g
Parametri
60 °C Cl- form max. temp.
Impurezze
50-60%
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
quaternary ammonium functional group
Dimensione particelle
600-800 μm
Capacità
≥1.30 meq/mL by wetted bed volume
Stringa SMILE
[Cl-].C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.C[N+](C)(C)c3ccc(C=C)cc3
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3