Documenti
517895
Sigma-Aldrich
trans-4-Phenyl-3-buten-2-one-1,1,1,3-d4
97 atom % D
Sinonimo/i:
benzalacetone-d4, benzylideneacetone-d4
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CDCOCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Livello qualitativo
P. eboll.
260-262 °C (lit.)
Punto di fusione
39-42 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\[2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H])c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i1D3,7D
BWHOZHOGCMHOBV-UGHRQIHESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65.56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges