Documenti
517674
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Pr(acac)3
About This Item
Formula condensata:
Pr(C5H7O2)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
438.23 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: praseodymium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
130 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Pr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Pr/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
YOMFUQJQHBDYMC-KJVLTGTBSA-K
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges