Documenti fondamentali
515868
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate
97%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH[Si(CH3)3]CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
54 °C/5.5 mmHg (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CC(C=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-8(12(3,4)5)7-9(10)11-2/h6,8H,1,7H2,2-5H3
DJXDHDYQDMVTPZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)