514381
Titanium(III) chloride
≥99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Titanium trichloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.995% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: titanium
Punto di fusione
440 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges