Documenti fondamentali
514373
Sigma-Aldrich
Isatoic anhydride, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol N per g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
(Dihydro-2,4-dioxo-3,1-benzoxazin-1-ylmethyl)polystyrene, Anhydride, polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Grado di funzionalizzazione
2.0-3.0 mmol N per g loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
Applicazioni
Scavenges primary and secondary amines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)