Documenti fondamentali
513717
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-1,1-dimethylallylamine
95%
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHC(CH3)2NHC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
141 °C (lit.)
Densità
0.774 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)NC(C)(C)C=C
InChI
1S/C9H19N/c1-7-9(5,6)10-8(2,3)4/h7,10H,1H2,2-6H3
SXGXCSASZBCDRM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 265-265 (2015)