Key Documents
512281
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trimethoxyphenylboronic acid
Sinonimo/i:
2,3,4-Trimethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)3C6H2B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
74-79 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13BO5/c1-13-7-5-4-6(10(11)12)8(14-2)9(7)15-3/h4-5,11-12H,1-3H3
LDQLSQRFSNMANA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)