Documenti fondamentali
512087
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CH3)NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Densità
1.507 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1Br)N=C=O
InChI
1S/C8H6BrNO/c1-6-4-7(10-5-11)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
AYFMPMKATOGAGY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Utsab Manna et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(31), 10374-10386 (2017-07-27)
A meta-phenylenediamine-based disubstituted bis-urea receptor L1 with electron-withdrawing 3-chloro and electron-donating 4-methylphenyl terminals has been established as a potential system to fix and efficiently capture atmospheric CO