Documenti fondamentali
511870
Sigma-Aldrich
9H-Fluoren-9-yl isocyanate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C=NC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO/c16-9-15-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H
ZCUDVRDYVSFUTC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)