Documenti fondamentali
510424
Sigma-Aldrich
3-Butylthiophene
96%
Scegli un formato
1 G
13,10 €
5 G
102,00 €
13,10 €
Prezzo di listino26,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
13,10 €
5 G
102,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12S
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
13,10 €
Prezzo di listino26,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
181-183 °C (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCc1ccsc1
InChI
1S/C8H12S/c1-2-3-4-8-5-6-9-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3
KPOCSQCZXMATFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Butylthiophene is an alkylthiophene.
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)