510254
Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
97%
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.341 (lit.)
n/D (lit.)
Densità
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O3/c1-2-11-4(10)3(9)5(6,7)8/h2H2,1H3
KJHQVUNUOIEYSV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?