Documenti fondamentali
464120
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
96%
Scegli un formato
1 G
65,40 €
5 G
207,00 €
65,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
65,40 €
5 G
207,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H2(OH)2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
65,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Punto di fusione
131-134 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-3-5(4-9)2-6(10)8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
RRKMWVISRMWBAL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde can be obtained by reactting 5-iodovaniliin with sodium hydroxide and copper sulfate solution.[1]
Applicazioni
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde may be used for the preparation of 3,4-dihydroxy-6-methoxy-β-nitrostyrene[2] and 5-hydroxyconiferyl alcohol.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Structure and synthesis of (?)-Wuweizisu C.
Schneiders GE and Stevenson R.
The Journal of Organic Chemistry, 46(41), 2969-2971 (1981)
Thomas Goujon et al.
Plant molecular biology, 51(6), 973-989 (2003-06-05)
A promoter-trap screen allowed us to identify an Arabidopsis line expressing GUS in the root vascular tissues. T-DNA border sequencing showed that the line was mutated in the caffeic acid O-methyltransferase 1 gene (AtOMT1) and therefore deficient in OMT1 activity.
MESCALINE ANALOGS. III. 2, 4, 6-TRIALKYL-AND 3, 4-DIHYDROXY-5-METHOXY-?-PHENETHYLAMINES.
Benington F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 20(9), 1292-1296 (1955)