Documenti fondamentali
499935
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-thienylboronic acid
Sinonimo/i:
(5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4BClO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Il prodotto 499935 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4BClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,7-8H
JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-couplings using palladium catalyst
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)