Key Documents
496634
Sigma-Aldrich
Sodium antimonate
99.9%
About This Item
Formula condensata:
NaSbO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.75
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
99.9%
Punto di fusione
>375 °C (lit.)
Densità
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[O-][Sb](=O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)