Documenti
496421
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) bromide
anhydrous, powder, 99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
About This Item
Formula condensata:
HfBr4
Numero CAS:
Peso molecolare:
498.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
anhydrous
Saggio
99.99% (purity excludes ~0.2% zirconium.)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
424 °C (lit.)
Densità
4.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[Hf](Br)(Br)Br
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges