Documenti fondamentali
495972
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H19NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Punto di fusione
175 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Cl[H].CCOC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-11-16(9-8-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride is also known as 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)