495085
Phenyl methanesulfonate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
279 °C (lit.)
Punto di fusione
58-61 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S/c1-11(8,9)10-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
WXVUCMFEGJUVTN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)