Key Documents
494577
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-phenylethanol
97%
Sinonimo/i:
(R)-α-(Aminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Beilstein:
3196196
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D −39°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
59-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges