Documenti fondamentali
493597
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)lanthanum(III)
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
LaCp3
About This Item
Formula condensata:
La(C5H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: lanthanum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[La].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C5H5.La/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-5H;
FRXJDKXOOBAPRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 57 Lanthanum
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication