Documenti fondamentali
492671
Sigma-Aldrich
Glycerin-2-13C tripalmitat
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Glyceryl-2-13C trihexadecanoate, Tripalmitin-glyceryl-2-13C
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)14CO2CH2]213CHO2C(CH2)14CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
808.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[13CH](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i48+1
PVNIQBQSYATKKL-KRXTUEGCSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)