Documenti fondamentali
492639
Sigma-Aldrich
Glycerol-1,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
1,2,3-Propanetriol-1,3-13C2, 13C Labeled glycerol, Glycerin-1,3-13C2
Scegli un formato
250 MG
410,40 €
1 G
846,00 €
5 G
482,00 €
410,40 €
Prezzo di listino432,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
410,40 €
1 G
846,00 €
5 G
482,00 €
About This Item
Formula condensata:
(HO13CH2)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
410,40 €
Prezzo di listino432,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
bio NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
20 °C (lit.)
Densità
1.288 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13CH2]C(O)[13CH2]O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1
PEDCQBHIVMGVHV-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;