492612
Ethylene oxide-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.3597 (lit.)
P. eboll.
10.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−111 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C
applicazioni
environmental
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH2]1[13CH2]O1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2/i1+1,2+1
IAYPIBMASNFSPL-ZDOIIHCHSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Prodotti consigliati
Portagomma
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20.00 °C - closed cup