Documenti fondamentali
492426
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-d10
98 atom % D
Sinonimo/i:
DL-Leucine-2,3,3,4,5,5,5,5′,5′,5′-d10
Scegli un formato
1 G
1.220,00 €
1.220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.220,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2CDCD2CD(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
293-296 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i1D3,2D3,3D2,4D,5D
ROHFNLRQFUQHCH-SHJFKSRGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)