Documenti fondamentali
486612
Sigma-Aldrich
DL-Valine-d8
98 atom % D
Sinonimo/i:
DL-Valine-2,3,4,4,4,5,5,5-d8
Scegli un formato
1 G
892,00 €
892,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
892,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2CDCD(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
892,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
295 °C (subl.) (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/i1D3,2D3,3D,4D
KZSNJWFQEVHDMF-PIODKIDGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nicola Gray et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1106-1107, 50-57 (2019-01-15)
A UPLC-MS/MS assay, employing a reversed-phase separation, has been applied to the analysis of a number of common amino acids and biogenic amines in rat urine. Analytes were derivatised, using 6‑aminoquinolyl‑N‑hydroxysuccinimidyl carbamate (AccQTag Ultra™). Derivatisation with this reagent, by increasing
Zhi Zhou et al.
Analytica chimica acta, 1109, 44-52 (2020-04-08)
The development of quantitative metabolomics approaches for future standardized and translational applications has become increasingly important. Data-independent targeted quantitative metabolomics (DITQM) is a newly proposed method providing ion pair information on 1324 metabolites. However, the quantification of more than 1000