Documenti fondamentali
492094
Sigma-Aldrich
Cyclopentane-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC4H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4 (lit.)
P. ebollizione
50 °C (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
0.762 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C1CC[13CH2]C1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2/i1+1
RGSFGYAAUTVSQA-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)