Key Documents
491691
Sigma-Aldrich
Acetyl-1-13C bromide
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
CH313COBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. eboll.
75-77 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
1.677 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
C[13C](Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i2+1
FXXACINHVKSMDR-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)