Documenti fondamentali
491292
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
sec-Phenethyl-α,β-13C2 alcohol
Scegli un formato
250 MG
104,00 €
104,00 €
Prezzo di listino520,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
104,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH(OH)13CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
104,00 €
Prezzo di listino520,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
204 °C/745 mmHg (lit.)
Punto di fusione
19-20 °C (lit.)
Densità
1.030 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[13CH3][13CH](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1,7+1
WAPNOHKVXSQRPX-SPBYTNOZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)