Documenti fondamentali
490660
Sigma-Aldrich
Sodium propionate-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Propionic acid-2-13C sodium salt
Scegli un formato
500 MG
473,21 €
473,21 €
Prezzo di listino599,00 €Risparmia il 21%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
473,21 €
About This Item
Formula condensata:
CH313CH2CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
473,21 €
Prezzo di listino599,00 €Risparmia il 21%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
285-286 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i2+1;
JXKPEJDQGNYQSM-CGOMOMTCSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)