Documenti fondamentali
490512
Sigma-Aldrich
Phenol-2,4,6-d3
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Scegli un formato
250 MG
111,60 €
111,60 €
Prezzo di listino558,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
111,60 €
About This Item
Formula condensata:
D3C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
97.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
111,60 €
Prezzo di listino558,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
1.105 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]c1cc([2H])c(O)c([2H])c1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,4D,5D
ISWSIDIOOBJBQZ-NHPOFCFZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yehia Z Baghdady et al.
Analytica chimica acta, 1036, 195-203 (2018-09-27)
Metabolite profiling can be used as a diagnostic measure for both short and long term co-exposure by individuals to benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX). A novel one pot derivatization in situ kit (OPDISK) was developed and optimized using a