488291
Bromomethane-d3
99.5 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl-d3 bromide
Scegli un formato
87,20 €
Prezzo di listino436,00 €Risparmia il 80%Scegli un formato
About This Item
87,20 €
Prezzo di listino436,00 €Risparmia il 80%Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.3 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1420 mmHg ( 20 °C)
Purezza isotopica
99.5 atom % D
Temp. autoaccensione
996 °F
P. ebollizione
4 °C (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Densità
3.41 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
pharmaceutical
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D3
GZUXJHMPEANEGY-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Confezionamento
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
Prodotti consigliati
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Valvola di controllo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?