Documenti fondamentali
488194
Sigma-Aldrich
Benzyl bromide-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
α-Bromotoluene-α-13C
Scegli un formato
500 MG
725,00 €
725,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
725,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
725,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
−3-−1 °C (lit.)
Densità
1.446 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Br[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6+1
AGEZXYOZHKGVCM-PTQBSOBMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)