Documenti fondamentali
487678
Sigma-Aldrich
4-(Dimethyl-13C2-amino)antipyrine
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Aminopyrine-4-(dimethylamino-13C2)
Scegli un formato
1 G
649,00 €
649,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
649,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C11H17N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
649,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N([13CH3])[13CH3])=C1C
InChI
1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2+1,3+1
RMMXTBMQSGEXHJ-SUEIGJEOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)