Documenti fondamentali
487511
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane-d25
98 atom % D
Sinonimo/i:
Lauryl bromide-d25
Scegli un formato
1 G
190,40 €
190,40 €
Prezzo di listino952,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
190,40 €
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)10CD2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
190,40 €
Prezzo di listino952,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−11-−9 °C (lit.)
Densità
1.141 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+25
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2
PBLNBZIONSLZBU-VVZIYBSUSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)