Key Documents
486507
Sigma-Aldrich
Cyclopentanone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
2,2,5,5-Tetradeuteriocyclopentan-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D4H4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. eboll.
130-131 °C (lit.)
Punto di fusione
−51 °C (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])CCC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2/i3D2,4D2
BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)