Documenti fondamentali
486205
Sigma-Aldrich
Tetrachloroethylene-13C1
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
Cl2C=13CCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
121 °C (lit.)
Punto di fusione
−22 °C (lit.)
Densità
1.623 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl\C(Cl)=[13C](/Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6/i1+1
CYTYCFOTNPOANT-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)