Documenti fondamentali
485950
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Sinonimo/i:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-15N, L-Leucine-15N, N-Fmoc, 15N Labeled Fmoc Leucine, 15N Labeled Fmoc-Leu-OH
Scegli un formato
1 G
240,00 €
240,00 €
Prezzo di listino1.200,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
240,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
240,00 €
Prezzo di listino1.200,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
152-156 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i22+1
CBPJQFCAFFNICX-VIKCBUFNSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)