Documenti fondamentali
485853
Sigma-Aldrich
L-Alanine-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Scegli un formato
250 MG
264,00 €
264,00 €
Prezzo di listino1.320,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
264,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH313CH(15NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
264,00 €
Prezzo di listino1.320,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
tecniche
bio NMR: suitable
Punto di fusione
314.5 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
L-Alanine ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
A7627
L-Alanine