Documenti fondamentali
485225
Sigma-Aldrich
γ-Butyrolactone-d6
98 atom % D
Sinonimo/i:
Dihydro-d2-2(3H)-furanone-3,3,4,5-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Il prodotto 485225 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
1.197 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])OC(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
YEJRWHAVMIAJKC-NMFSSPJFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.00 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)