483796
D-(−)-Tartaric acid
99%
Sinonimo/i:
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
synthetic
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D −12°, c = 20 in H2O
Purezza ottica
ee: 97% (GLC)
Punto di fusione
172-174 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Applicazioni
Altre note
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3