Documenti
8.43377
Sigma-Aldrich
DL-Tartaric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
DL-Tartaric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
205-105-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
198-204 °C
Temp. transizione
flash point 210 °C
Solubilità
215 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - closed cup