Documenti fondamentali
482161
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
viscosity 3,500 cSt 
Sinonimo/i:
PDMS
Scegli un formato
250 ML
250,00 €
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
250,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
250,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Indice di rifrazione
n20/D 1.405
Viscosità
3,500 cSt
Densità
0.98 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(O)O
InChI
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.