Documenti
81330
Sigma-Aldrich
Poly(methylhydrosiloxane)
viscosity 15-40 mPa.s (20 °C)
Sinonimo/i:
Methylhydrogensiloxane polymer, PMHS
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiO[(CH3)HSiO]nSi(CH3)3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.398
Viscosità
15-40 mPa.s(20 °C)
Densità
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Altre note
Reducing agent
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
399.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
204 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
C. Chuit et al.
Synthesis, 981-981 (1982)
I. Pri-Bar et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 734-734 (1986)