Documenti fondamentali
480258
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with p-toluenesulfonic acid (1:1)
Sinonimo/i:
1,8-diazabicyclo[5.4.0]undecene-7 p-toluenesulfonate, DBU p -toluenesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
70.9-90.7 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C7H8O3S/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-8H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
VAIAHWBLSPENDF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Polymerization catalyst.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)